trans-3-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]cyclobutanol
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: trans-3-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)cyclobutanol
OR940901-1G OR940901-250MG
APOSOR940901-1GEA 578 EUR
APOSOR940901-1G APOSOR940901-250MG
trans-3-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]cyclobutanol
trans-3-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]cyclobutanol
Formula: C₁₀H₂₂O₂Si
MW: 202,366 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23105931
Núm. CAS: 1408075-44-4