5-Chloro-6-methoxy-1-indanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR940939-1G OR940939-250MG
APOSOR940939-1GEA 78.3 EUR
APOSOR940939-1G APOSOR940939-250MG
5-Chloro-6-methoxy-1-indanone 95%
5-Chloro-6-methoxy-1-indanone
Formula: C₁₀H₉ClO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07784346
Núm. CAS: 344305-70-0