3-(Cyclopropylmethoxy)-4-hydroxybenzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR940968-1G OR940968-250MG
APOSOR940968-1GEA 0 EUR
APOSOR940968-1G APOSOR940968-250MG
3-(Cyclopropylmethoxy)-4-hydroxybenzaldehyde 95%
3-(Cyclopropylmethoxy)-4-hydroxybenzaldehyde
Formula: C₁₁H₁₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16999806
Núm. CAS: 25934-52-5