(S)-Piperidin-3-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR940988-5G OR940988-25G
APOSOR940988-5GEA 202 EUR
APOSOR940988-5G APOSOR940988-25G
(S)-Piperidin-3-ol 95%
(S)-Piperidin-3-ol
Formula: C₅H₁₁NO
MW: 101.147 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08669819
Núm. CAS: 24211-55-0