1-(2-Methyl-4-nitrophenyl)ethanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR941050-1G OR941050-250MG
APOSOR941050-1GEA 295 EUR
APOSOR941050-1G APOSOR941050-250MG
1-(2-Methyl-4-nitrophenyl)ethanone 95%
1-(2-Methyl-4-nitrophenyl)ethanone
Formula: C₉H₉NO₃
MW: 179,173 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21363017
Núm. CAS: 77344-68-4