Methyl 4-amino-3,5-dimethylbenzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR941067-5G
APOSOR941067-5GEA 140 EUR
APOSOR941067-5G
Methyl 4-amino-3,5-dimethylbenzoate 95%
Methyl 4-amino-3,5-dimethylbenzoate
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,216 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09833906
Núm. CAS: 3095-48-5