1-Methylindole-3-acetonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR941075-1G OR941075-250MG
APOSOR941075-1GEA 790 EUR
APOSOR941075-1G APOSOR941075-250MG
1-Methylindole-3-acetonitrile 95%
1-Methylindole-3-acetonitrile
Formula: C₁₁H₁₀N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09038157
Núm. CAS: 51584-17-9