2H-Benzo[e][1,3]oxazine-2,4(3H)-dione 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR941085-100G OR941085-25G
APOSOR941085-100GEA 177 EUR
APOSOR941085-100G APOSOR941085-25G
2H-Benzo[e][1,3]oxazine-2,4(3H)-dione 95%
2H-Benzo[e][1,3]oxazine-2,4(3H)-dione
Formula: C₈H₅NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00600566
Núm. CAS: 2037-95-8