1-Methyl-1H-indol-2-amine hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR941089-1G OR941089-250MG
APOSOR941089-1GEA 632 EUR
APOSOR941089-1G APOSOR941089-250MG
1-Methyl-1H-indol-2-amine hydrochloride 95%
1-Methyl-1H-indol-2-amine hydrochloride
Formula: C₉H₁₀N₂·ClH
MW: 182,65 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15143632
Núm. CAS: 42456-82-6