tert-Butyl 2-cyclopentylidenehydrazinecarboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR941093-1G
OR941093-5G
APOSOR941093-1GEA
270
EUR
APOSOR941093-1G
APOSOR941093-5G
tert-Butyl 2-cyclopentylidenehydrazinecarboxylate 95%
tert-Butyl 2-cyclopentylidenehydrazinecarboxylate
Formula:
C₁₀H₁₈N₂O₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00471042 Núm. CAS: 79201-39-1 |