1-(2-Methoxypyridin-4-yl)ethanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR941139-1G OR941139-250MG
APOSOR941139-1GEA 325 EUR
APOSOR941139-1G APOSOR941139-250MG
1-(2-Methoxypyridin-4-yl)ethanone 95%
1-(2-Methoxypyridin-4-yl)ethanone
Formula: C₈H₉NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10697715
Núm. CAS: 764708-20-5