2-Hydroxyphenylcyclopropyl ketone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Cyclopropyl(2-hydroxyphenyl)methanone
OR941165-1G OR941165-250MG
APOSOR941165-1GEA 82.8 EUR
APOSOR941165-1G APOSOR941165-250MG
2-Hydroxyphenylcyclopropyl ketone 95%
2-Hydroxyphenylcyclopropyl ketone
Formula: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,185 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24703561
Núm. CAS: 128405-69-6