N-Methyl-2-nitrobenzylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR941225-1G OR941225-5G
APOSOR941225-1GEA 85.7 EUR
APOSOR941225-1G APOSOR941225-5G
N-Methyl-2-nitrobenzylamine 97%
N-Methyl-2-nitrobenzylamine
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039891
Núm. CAS: 56222-08-3