(S)-1-(Pyridin-3-yl)ethanamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR941248-1G OR941248-250MG
APOSOR941248-1GEA 277 EUR
APOSOR941248-1G APOSOR941248-250MG
(S)-1-(Pyridin-3-yl)ethanamine 97%
(S)-1-(Pyridin-3-yl)ethanamine
Formula: C₇H₁₀N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09256803
Núm. CAS: 27854-93-9