N,5-Dimethylpyridin-2-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR941253-1G OR941253-250MG
APOSOR941253-1GEA 74.1 EUR
APOSOR941253-1G APOSOR941253-250MG
N,5-Dimethylpyridin-2-amine 95%
N,5-Dimethylpyridin-2-amine
Formula: C₇H₁₀N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06411230
Núm. CAS: 45715-13-7