2,6-Dimethyl-3-nitroaniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR941380-1G OR941380-5G OR941380-25G
APOSOR941380-1GEA 45.1 EUR
APOSOR941380-1G APOSOR941380-5G APOSOR941380-25G
2,6-Dimethyl-3-nitroaniline 95%
2,6-Dimethyl-3-nitroaniline
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00156348
Núm. CAS: 67083-28-7