1,6-Naphthyridin-4-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR941384-1G OR941384-250MG
APOSOR941384-1GEA 864 EUR
APOSOR941384-1G APOSOR941384-250MG
1,6-Naphthyridin-4-amine 95%
1,6-Naphthyridin-4-amine
Formula: C₈H₇N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01646213
Núm. CAS: 28593-08-0