Boc-DL-Leucinol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR941390-1G OR941390-5G
APOSOR941390-1GEA 219 EUR
APOSOR941390-1G APOSOR941390-5G
Boc-DL-Leucinol 97%
Boc-DL-Leucinol
Formula: C₁₁H₂₃NO₃
MW: 217.305 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01883028
Núm. CAS: 142121-48-0