2-(Methoxymethoxy)benzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR941401-1G OR941401-250MG
APOSOR941401-1GEA 487 EUR
APOSOR941401-1G APOSOR941401-250MG
2-(Methoxymethoxy)benzonitrile 95%
2-(Methoxymethoxy)benzonitrile
Formula: C₉H₉NO₂
MW: 163,173 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18826226
Núm. CAS: 494209-23-3