5-Hydroxyisoindoline-1,3-dione 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR941420-1G
APOSOR941420-1GEA 69.6 EUR
APOSOR941420-1G
5-Hydroxyisoindoline-1,3-dione 95%
5-Hydroxyisoindoline-1,3-dione
Formula: C₈H₅NO₃
MW: 163,13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11101027
Núm. CAS: 50727-06-5