5-Chloro-2-dimethylamino-phenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR941422-1G OR941422-250MG
APOSOR941422-1GEA 574 EUR
APOSOR941422-1G APOSOR941422-250MG
5-Chloro-2-dimethylamino-phenol 95%
5-Chloro-2-dimethylamino-phenol
Formula: C₈H₁₀ClNO
MW: 171,624 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16998110
Núm. CAS: 57649-14-6