3'-Ethoxy-4'-methoxyacetophenone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(3-Ethoxy-4-methoxyphenyl)ethanone
OR941430-1G OR941430-250MG
APOSOR941430-1GEA 58 EUR
APOSOR941430-1G APOSOR941430-250MG
3'-Ethoxy-4'-methoxyacetophenone 95%
3'-Ethoxy-4'-methoxyacetophenone
Formula: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194.227 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18375406
Núm. CAS: 31526-71-3