2-Chloro-4,5-dimethylaniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR941440-1G OR941440-5G
APOSOR941440-1GEA 226 EUR
APOSOR941440-1G APOSOR941440-5G
2-Chloro-4,5-dimethylaniline 95%
2-Chloro-4,5-dimethylaniline
Formula: C₈H₁₀ClN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15527213
Núm. CAS: 1585-13-3