3-Acetamido-4-picoline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-(4-Methylpyridin-3-yl)acetamide
OR941452-1G
APOSOR941452-1GEA 53.8 EUR
APOSOR941452-1G
3-Acetamido-4-picoline 98%
3-Acetamido-4-picoline
Formula: C₈H₁₀N₂O
MW: 150,178 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07776942
Núm. CAS: 52090-68-3