Methyl 2-bromoacrylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR941547-1G OR941547-5G
APOSOR941547-1GEA 190 EUR
APOSOR941547-1G APOSOR941547-5G
Methyl 2-bromoacrylate 98%
Methyl 2-bromoacrylate
Formula: C₄H₅BrO₂
MW: 164,985 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08276754
Núm. CAS: 4519-46-4