5-Chloro-2-hydroxy-6-methylpyridine-3-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Chloro-2-hydroxy-6-methylnicotinic acid
OR941579-1G
APOSOR941579-1GEA 250 EUR
APOSOR941579-1G
5-Chloro-2-hydroxy-6-methylpyridine-3-carboxylic acid 95%
5-Chloro-2-hydroxy-6-methylpyridine-3-carboxylic acid
Formula: C₇H₆ClNO₃
MW: 187,58 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11044289
Núm. CAS: 117449-75-9