N-Methylcyclobutanamine hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR941585-1G OR941585-250MG
APOSOR941585-1GEA 150 EUR
APOSOR941585-1G APOSOR941585-250MG
N-Methylcyclobutanamine hydrochloride 95%
N-Methylcyclobutanamine hydrochloride
Formula: C₅H₁₁N·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11506003
Núm. CAS: 848497-98-3