3-(Methylamino)phenol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR941589-1G OR941589-250MG
APOSOR941589-1GEA 133 EUR
APOSOR941589-1G APOSOR941589-250MG
3-(Methylamino)phenol 97%
3-(Methylamino)phenol
Formula: C₇H₉NO
MW: 123,152 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16998628
Núm. CAS: 14703-69-6