5,6-Dichloropyridin-2-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR941618-1G OR941618-250MG
APOSOR941618-1GEA 82.8 EUR
APOSOR941618-1G APOSOR941618-250MG
5,6-Dichloropyridin-2-amine 95%
5,6-Dichloropyridin-2-amine
Formula: C₅H₄Cl₂N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17012012
Núm. CAS: 1192814-45-1