1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-5-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR941622-1G OR941622-250MG
APOSOR941622-1GEA 520 EUR
APOSOR941622-1G APOSOR941622-250MG
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-5-ol 95%
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-5-ol
Formula: C₉H₁₁NO
MW: 149,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06656937
Núm. CAS: 102877-50-9