3-Amino-1-benzofuran-2-carbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR941653-1G OR941653-250MG OR941653-5G
APOSOR941653-1GEA 121 EUR
APOSOR941653-1G APOSOR941653-250MG APOSOR941653-5G
3-Amino-1-benzofuran-2-carbonitrile 95%
3-Amino-1-benzofuran-2-carbonitrile
Formula: C₉H₆N₂O
MW: 158,157 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06334923
Núm. CAS: 62208-67-7