2-(2-Methoxyphenyl)propan-2-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR941688-1G OR941688-250MG
APOSOR941688-1GEA 632 EUR
APOSOR941688-1G APOSOR941688-250MG
2-(2-Methoxyphenyl)propan-2-ol 95%
2-(2-Methoxyphenyl)propan-2-ol
Formula: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166,217 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12068167
Núm. CAS: 21022-73-1