6-Bromo-2-methylpyridin-3-ol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6-Bromo-3-hydoxy-2-methylpyridine
OR941712-1G OR941712-250MG
APOSOR941712-1GEA 159 EUR
APOSOR941712-1G APOSOR941712-250MG
6-Bromo-2-methylpyridin-3-ol 97%
6-Bromo-2-methylpyridin-3-ol
Formula: C₆H₆BrNO
MW: 188,022 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11044277
Núm. CAS: 118399-86-3