6-Chloro-2-ethylbenzoxazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR941742-1G OR941742-250MG
APOSOR941742-1GEA 0 EUR
APOSOR941742-1G APOSOR941742-250MG
6-Chloro-2-ethylbenzoxazole 95%
6-Chloro-2-ethylbenzoxazole
Formula: C₉H₈ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21641331
Núm. CAS: 1027019-12-0