2-Chloro-3-methoxy-6-methylpyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR941863-1G OR941863-250MG
APOSOR941863-1GEA 212 EUR
APOSOR941863-1G APOSOR941863-250MG
2-Chloro-3-methoxy-6-methylpyridine 95%
2-Chloro-3-methoxy-6-methylpyridine
Formula: C₇H₈ClNO
MW: 157,598 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09260845
Núm. CAS: 204378-42-7