6-Aminohexanal, N-BOC protected 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl N-(6-oxohexyl)carbamate
OR941901-250MG OR941901-1G
APOSOR941901-250MGEA 582 EUR
APOSOR941901-250MG APOSOR941901-1G
6-Aminohexanal, N-BOC protected 95%
6-Aminohexanal, N-BOC protected
Formula: C₁₁H₂₁NO₃
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD12031715
Núm. CAS: 80860-42-0