Indan-1,2-dione-2-oxime 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR941928-10G OR941928-1G OR941928-5G
APOSOR941928-10GEA 451 EUR
APOSOR941928-10G APOSOR941928-1G APOSOR941928-5G
Indan-1,2-dione-2-oxime 95%
Indan-1,2-dione-2-oxime
Formula: C₉H₇NO₂
MW: 161.157 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00463407
Núm. CAS: 15028-10-1