5-Benzyl-1,3,4-oxadiazol-2-ylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR941940-1G OR941940-5G
APOSOR941940-1GEA 174 EUR
APOSOR941940-1G APOSOR941940-5G
5-Benzyl-1,3,4-oxadiazol-2-ylamine 95%
5-Benzyl-1,3,4-oxadiazol-2-ylamine
Formula: C₉H₉N₃O
MW: 175.187 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00159750
Núm. CAS: 31803-00-6