(3-Amino-4-methoxy-phenyl)-acetonitrile hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR942036-1G OR942036-250MG
APOSOR942036-1GEA 754 EUR
APOSOR942036-1G APOSOR942036-250MG
(3-Amino-4-methoxy-phenyl)-acetonitrile hydrochloride 95%
(3-Amino-4-methoxy-phenyl)-acetonitrile hydrochloride
Formula: C₉H₁₀N₂O·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26792440
Núm. CAS: 857544-25-3