2-Methyl-4-(trimethylsilyl)but-3-yn-2-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR942138-1G OR942138-5G
APOSOR942138-1GEA 0 EUR
APOSOR942138-1G APOSOR942138-5G
2-Methyl-4-(trimethylsilyl)but-3-yn-2-ol 95%
2-Methyl-4-(trimethylsilyl)but-3-yn-2-ol
Formula: C₈H₁₆OSi
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00160794
Núm. CAS: 5272-33-3