2-Bromo-1,3-dichloro-5-methoxybenzene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR942147-1G
APOSOR942147-1GEA 42.2 EUR
APOSOR942147-1G
2-Bromo-1,3-dichloro-5-methoxybenzene 98%
2-Bromo-1,3-dichloro-5-methoxybenzene
Formula: C₇H₅BrCl₂O
MW: 255,924 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26743677
Núm. CAS: 174913-20-3