(2,5-Dimethoxy-1,4-phenylene)dimethanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR942167-1G OR942167-5G
APOSOR942167-1GEA 154 EUR
APOSOR942167-1G APOSOR942167-5G
(2,5-Dimethoxy-1,4-phenylene)dimethanol 95%
(2,5-Dimethoxy-1,4-phenylene)dimethanol
Formula: C₁₀H₁₄O₄
MW: 198,216 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06202848
Núm. CAS: 51829-43-7