(2S,6S)-2,6-Dimethylmorpholine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR942218-1G OR942218-250MG
APOSOR942218-1GEA 0 EUR
APOSOR942218-1G APOSOR942218-250MG
(2S,6S)-2,6-Dimethylmorpholine
(2S,6S)-2,6-Dimethylmorpholine
Formula: C₆H₁₃NO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18250271
Núm. CAS: 276252-73-4