Methyl 3-bromocyclobutane-1-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR942222-1G OR942222-5G
APOSOR942222-1GEA 68.3 EUR
APOSOR942222-1G APOSOR942222-5G
Methyl 3-bromocyclobutane-1-carboxylate
Methyl 3-bromocyclobutane-1-carboxylate
Formula: C₆H₉BrO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20625735
Núm. CAS: 4935-00-6