Methyl-(4-methyl-pyridin-2-yl)-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N,4-Dimethylpyridin-2-amine
OR942290-1G OR942290-250MG
APOSOR942290-1GEA 597 EUR
APOSOR942290-1G APOSOR942290-250MG
Methyl-(4-methyl-pyridin-2-yl)-amine 95%
Methyl-(4-methyl-pyridin-2-yl)-amine
Formula: C₇H₁₀N₂
MW: 122,168 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00956049
Núm. CAS: 45699-12-5