1H-Pyrrolo[2,3-c]pyridine-3-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR942291-1G
OR942291-250MG
APOSOR942291-1GEA
94.4
EUR
APOSOR942291-1G
APOSOR942291-250MG
1H-Pyrrolo[2,3-c]pyridine-3-carbaldehyde 95%
1H-Pyrrolo[2,3-c]pyridine-3-carbaldehyde
Formula:
C₈H₆N₂O MW: 146,146 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08272238 Núm. CAS: 25957-65-7 |