Methyl 3-(4-formylphenyl)acrylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (E)-Methyl 3-(4-formylphenyl)acrylate
OR942301-1G OR942301-5G
APOSOR942301-1GEA 42.2 EUR
APOSOR942301-1G APOSOR942301-5G
Methyl 3-(4-formylphenyl)acrylate 95%
Methyl 3-(4-formylphenyl)acrylate
Formula: C₁₁H₁₀O₃
MW: 190,195 g/mol
Pto. de fusión: 86…91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00157179
Núm. CAS: 58045-41-3