2-Amino-5-chloro-4-cyanopyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR942360-1G OR942360-250MG
APOSOR942360-1GEA 183 EUR
APOSOR942360-1G APOSOR942360-250MG
2-Amino-5-chloro-4-cyanopyridine 95%
2-Amino-5-chloro-4-cyanopyridine
Formula: C₆H₄ClN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26792763
Núm. CAS: 1393106-21-2