3-(tert-Butyl)-2-hydroxybenzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR942363-1G OR942363-250MG
APOSOR942363-1GEA 69.6 EUR
APOSOR942363-1G APOSOR942363-250MG
3-(tert-Butyl)-2-hydroxybenzonitrile 95%
3-(tert-Butyl)-2-hydroxybenzonitrile
Formula: C₁₁H₁₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16999197
Núm. CAS: 340131-70-6