3-Hydroxy-4-methyl-benzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Hydroxy-4-methylbenzaldehyde
OR942429-1G
APOSOR942429-1GEA 92.8 EUR
APOSOR942429-1G
3-Hydroxy-4-methyl-benzaldehyde 95%
3-Hydroxy-4-methyl-benzaldehyde
Formula: C₈H₈O₂
MW: 136,148 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01632496
Núm. CAS: 57295-30-4